Merck
01-3070
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfate hexadecahydrate
SAJ special grade
About This Item
Fórmula lineal:
Al2(SO4)3 · 16H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
630.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352311
ID de la sustancia en PubChem:
grado
SAJ special grade
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.16H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);16*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
Clave InChI
TYYRFZAVEXQXSN-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nagasathiya Krishnan et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 21(3), 481-486 (2015-08-27)
The coordinating nature of the hydroxy carboxylic acids, such as tartaric and citric acids, has been utilized for the in-situ formation of anions representing the trivalent elements boron and aluminum and two dianions of the hydroxy acid selected under negative