XX802GT50
Tubing for Easy-Load Pump, 3/8 in. ID, Tygon
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Tygon®
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
Longitud
15.25 m (50 ft)
Diámetro
3.75 mm
Nota de preparación
Sterilization Method
Not autoclavable
Not autoclavable
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.