XX1004702
Base for 47 mm glass/filter holder
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
Longitud
10.2 cm
Diámetro
47 mm
filtración área
9.6 cm2
Adaptador
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
aplicaciones
filtration
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
REMOVE FROM SCOPE
Aplicación
Accessories for filter holders for sample preparation.