XF2014725
Portafiltros analíticos de acero inoxidable Millipore - Kit
47 mm, stainless steel, 250 mL funnel
Sinónimos:
Stainless Steel Filter Holder
About This Item
Productos recomendados
Materiales
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel cover (for funnel)
stainless steel frit (for support)
stainless steel funnel(s)
Altura
19.4 cm
Diámetro
7.6 cm
diám. del filtro
47 mm
filtración área
9 cm2
embudo capacidad
250 mL
Adaptador
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Disponible en tres diámetros con cuatro tamaños de embudo para alojar muestras de hasta 250 ml
- El soporte con embudo de 250 ml está equipado con una tapa de embudo, que se puede ventilar utilizando la unidad de filtración añadida
- Se puede esterilizar en autoclave o con llama
Principio