Documentos clave
TW-5ML-RU
Millipore
Anti-C (clone MS-273), Blood Grouping Reagent for Research Use
BIOSCOT Anti-C from the clone MS-273, Human IgM, Blood Grouping Reagent for Research Use
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
origen biológico
human
forma del anticuerpo
unpurified
clon
MS-273, monoclonal
formulario
liquid
envase
pkg of 5 mL
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT
concentración
15-35 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
isotipo
IgM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide. Filtered through a 0.22μm terminal filter. Shelf Life: 36 months from date of filtration, For Non Clinical In Vitro research use only.
Aplicación
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Información legal
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable