SVSP50205
Membrana de microfiltración Durapore, superhidrófoba
for separation
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Productos recomendados
Materiales
PVDF
Nivel de calidad
grado
for separation
descripción
Filter code SVSP
Superhydrophobic
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophobic
Parámetros
≥1.3 air flow rate (slpm/cm2 at 1 psi)
técnicas
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
filtración área
400 cm2
membrana tamaño
20 cm × 20 cm
grosor
≥145 μm × 175 μm
tamaño de poro
5.0 μm
Descripción general
SVSP es una membrana súper hidrófoba de tamaño de poro de 5,0 μm diseñada para la eliminación completa de partículas y microorganismos de tamaños superiores a 5,0μm. La membrana está compuesta por fluoruro de polivinilideno modificado en un soporte de poliéster no tejido. La membrana se trata con un proceso validado que la convierte en uno de los materiales más fóbicos disponibles. Adecuada para una amplia variedad de aplicaciones, incluida la ventilación de tubos y viales.