SV19A47HH3
Multimedia Durapore® 1.2/0.22 µm, OptiScale® Capsule
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2, pore size 1.2/0.22 μm
Sinónimos:
Optiscale Durapore Multimedia 1.2/0.22 μm 1/4 in. HB/HB
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE) membrane
mixed cellulose esters (MCE) prefilter
polycarbonate
polypropylene support
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
OptiScale® 47
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
OptiScale®
Parámetros
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
9.4 cm (3.70 in.)
Anchura
2.75 in.
Diámetro
6.9 cm (2.7 in.)
filtración área
17.7 cm2
diám. conexión a entrada
1/4 in.
diám. conexión a salida
1/4 in.
impurezas
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Matriz
Multimedia Durapore®
pore size
1.2/0.22 μm pore size
entrada
sample type liquid
punto de burbuja
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Adaptador
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Otras notas
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
- Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota de preparación
3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C
Nota de análisis
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3