Documentos clave
SCWP29325
Millipore
Membrana MF-Millipore
pore size 8.0 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Sinónimos:
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 8.0 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiales
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore
Parámetros
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
diám. del filtro
293 mm
grosor
160 μm
extraíbles gravimétricos
6%
índice de refracción
n/D 1.515
Matriz
MF-Millipore
tamaño de poro
8.0 μm pore size
84 % porosity
punto de burbuja
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Descripción general
Filter Code: SCWP
Filter Type: Screen filter
Otras notas
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Información legal
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)