PX1476
Potassium Hydrogen Phthalate
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinónimos:
Potassium Hydrogen Phthalate, Potassium Biphthalate, Potassium Acid Phthalate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
99.95-100.05% dry basis
formulario
solid
impurezas
≤0.002% Sulfur compounds (as S)
≤0.005% Insoluble matter
color
white
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
295-300 °C
solubilidad
80 g/L
trazas de anión
chloride (Cl-): 0.003%
trazas de catión
Fe: ≤5 ppm
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup