Documentos clave
PLGCD08205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Materiales
composite regenerated cellulose (CRC)
Nivel de calidad
grado
for separation
descripción
Filter code PLGCD
técnicas
ultrafiltration: suitable
filtración área
20 cm2
membrana tamaño
20 cm × 20 cm
matriz
Ultracel®
tamaño de poro
8 kDa filter
Información legal
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3