PK1109
PhosphoDetect Anti-Src Family (pTyr⁴¹⁶) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
mouse, rat, chicken, human, Xenopus
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr416)
Información sobre el gen
human ... SRC(6714)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting (1:1000)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
COLO 201 cells, PDGF-treated NIH/3T3 cells, and breast carcinoma
Otras notas
Chow, L.M. et al. 1993. Nature365, 156.
Molina, T.J., et al. 1992. Nature357, 161.
Straus, D.B. and Weiss, A. 1992. Cell70, 585.
Yamanashi, Y., et al. 1991. Science251, 192.
Yamanashi, Y., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA86, 6538.
Hunter, T. 1987. Cell49, 1.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2