NA70
Anti-p14ARF (Ab-2) Mouse mAb (14PO2)
liquid, clone 14PO2, Calbiochem®
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
14PO2, monoclonal
formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
human
no debe reaccionar con
rat, mouse
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CDKN2A(1029)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence (0.5 µg/ml)
Immunoprecipitation (2 µg/mg lysate)
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
Normal sheep serum
HeLa cells
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable