MFVL10GB3
Durapore® 0.1 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 60
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
esterilidad
irradiated
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
gamma compatible
Línea del producto
Millipak® Final Fill 60
Características
hydrophilic
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
4.7 in.
Anchura
3.0 in.
filtración área
500 cm2
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.1 μm pore size
Adaptador
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)