MFHL20SB3
Durapore® 0.45 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 200
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
esterilidad
sterile; irradiated
Línea del producto
Millipak® Final Fill 200
Características
hydrophilic
técnicas
bioburden reduction: suitable
matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm pore size
Adaptador
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)