MABT100
Anti-Girdin Antibody, CT, clone 10E6.1
clone 10E6.1, from mouse
Sinónimos:
Girdin, Akt phosphorylation enhancer, Coiled-coil domain-containing protein 88A, G alpha-interacting vesicle-associated protein, GIV, Girders of actin filament, Hook-related protein 1, HkRP1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10E6.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CCDC88A(55704)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Girdin in HeLa cells.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Girdin in COS-7 cell lysate.
Calidad
Wesetern Blot Analysis: A 1:5000 dilution of this antibody detected Girdin in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable