MABS419
Anti-BMPR-1A, clone 4B7B2 Antibody
ascites fluid, clone 4B7B2, from mouse
Sinónimos:
Bone morphogenetic protein receptor type-1A, BMP type-1A receptor, BMPR-1A
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B7B2, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BMPR1A(657)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Flow Cytometry Analysis: A 1;200-400 dilution from a representative lot detected BMPR-1A in HeLa cells.
ELISA: A representative lot detected control Antigen (100 ng) and Antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Signaling
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected BMPR-1A in PC-3, K562 and mouse liver lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable