MABS415
Anti-PPM1A, clone 7F12 Antibody
clone 7F12, from mouse
Sinónimos:
PP2C-alpha, Protein phosphatase IA, Protein phosphatase 2C isoform alpha, PP2CA, PPM1A, PPPM1A
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7F12, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPM1A(5494)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
ELISA: A representative lot detected control Antigen (100 ng) and Antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected PPM1A in Jurkat, A431, HeLa, Raji, MCF-7 and COS7 cell lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable