MABS1822
Anti-SHMT Antibody, clone 4D2.1
clone 4D2.1, from mouse
Sinónimos:
Serine hydroxymethyltransferase mitochondrial, EC: 2.1.2.1, SHMT, Glycine hydroxymethyltransferase, Serine methylase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4D2.1, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SHMT2(6472)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SHMT in Jurkat cell lysate.
Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SHMT in Raji cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash