MABS1135
Anti-GNAQ Antibody, clone 8A11.1
clone 8A11.1, from mouse
Sinónimos:
Guanine nucleotide-binding protein G(q) subunit alpha, Guanine nucleotide-binding protein alpha-q
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8A11.1, monoclonal
reactividad de especies
human, rat
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GNAQ(2776)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
G-proteins
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected GNAQ in 10 µg of human testis tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable