MABN85
Anti-CORO1A Antibody, clone 2E11.2
clone 2E11.2, from mouse
Sinónimos:
Coronin-1A, Coronin-like protein A, Clipin-A, Coronin-like protein p57, Tryptophan aspartate-containing coat protein, TACO
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E11.2, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Coro1A(12721)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected CORO1A in human cerebral cortex issue.
Calidad
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected CORO1A in 10 µg of Raji cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable