MABN2257
Anti-Nudel (NDEL1) Antibody, clone 15D5.1
clone 15D5.1, from mouse
Sinónimos:
Nuclear distribution protein nudE-like 1, Protein Nudel, Mitosin-associated protein 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
15D5.1, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NDEL1(81565)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Nuclear distribution protein nudE-like 1 (Nudel) in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash