MABF3083
Anti-SARS-CoV-2 Delta Spike Antibody, P681R Antibody, clone 4C5-B2
Sinónimos:
S glycoprotein Delta P681R, Spike glycoprotein Delta P681R
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4C5-B2, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 141.18 kDa
observed mol wt ~200 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
virus
envase
antibody small pack of 100 μL
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
secuencia del epítopo
Extracellular domain
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
vaccinia virus ... S(43740568)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293T cells transiently transfected with SARS-CoV-2 Delta spike B.1.617.2.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SARS-CoV-2 Delta spike protein (P681R) in lysate from HEK293T cells transiently transfected with SARS-CoV-2 Delta spike B.1.617.2, but not in wild-type HEL293T cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 Delta spike protein (P681R) in Various whole cell lysates of HEK293T SARS-CoV-2 spike transfectants (Data courtesy of Dr. Stefan Schüchner and Dr. Egon Ogris (Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable