MABF2795
Anti-IL-9 Antibody, clone MH9A4
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MH9A4, monoclonal
mol peso
observed mol wt ~57 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 100 μL
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2b
secuencia del epítopo
Unknown
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... IL9(3578)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by ELISA with recombinant human IL-9.
ELISA Analysis:: Various dilution of this antibody detected recombinant human Interleukin-9 (IL-9).
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected IL-9 in Flow Cytometry applications (Lozano, E., et al. (2012). J Immunol.;188(8):3869-75; Muls, N., et al. (2012). J Neuroimmunol.;243(1-2):73-80).
ELISA Analysis: A representative lot detected IL-9 in ELISA applications (Jenmalm, M.C., et al. (2001). Clin Exp Allergy.;31(10):1528-35; Faulkner, H., et al. (2002). J Infect Dis.;185(5):665-72; Bottcher, M.F., et al. (2003). Pediatr Allergy Immunol.;14(5):345-50; Holz, L.E., et al. (2005). J Inflamm (Lond).;2:3; Chang, H.C., et al. (2010). Nat Immunol.;11(6):527-34; Stephens, G.L., et al. (2011). Eur J Immunol.;41(4):952-62; Lozano, E., et al. (2012). J Immunol.;188(8):3869-75; Muls, N., et al. (2012). J Neuroimmunol.;243(1-2):73-80).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable