MABE979
Anti-Histone Demethylase JARID1C Antibody, clone 2B4.2
clone 2B4.2, from mouse
Sinónimos:
Lysine-specific demethylase 5C, Histone demethylase JARID1C, Jumonji/ARID domain-containing protein 1C, Protein SmcX, Protein Xe169
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B4.2, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KDM5C(8242)
mouse ... Kdm5C(20591)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Calidad
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected histone demethylase JARID1C in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1