MABE2036
Anti-PADI2/PAD2 Antibody, clone DN2
Sinónimos:
PAD2, Peptidylarginine deiminase 2
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
DN2, monoclonal
mol peso
observed mol wt ~80 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
rabbit
envase
antibody small pack of 100
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
N-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
rabbit ... PADI2(100357368)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting with full-length, recombinant, Human PADI2/PAD2.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected full-length, recombinant, Human PADI2/PAD2.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected PADI2/PAD2 in Immunohistochemistry applications (Damgaard, D., et al. (2014). J Immunol Methods. 405:15-22).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PADI2/PAD2 in Western Blotting applications (Damgaard, D., et al. (2014). J Immunol Methods. 405:15-22; Bawadekar, M., et al. (2017). J Autoimmun. 80:39-47).
ELISA Analysis: A representative lot detected PADI2/PAD2 in ELISA applications (Damgaard, D., et al. (2014). J Immunol Methods.;405:15-22; Damgaard, D., et al. (2016). Rheumatology (Oxford). 55(5):918-27).
Multiplexing: A representative lot detected PADI2/PAD2 in Multiplexing applications (Vejlstrup, A., et al. (2019). J Inflamm Res. 29:12:137-144).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable