MABE1669
Anti-Cas9 Antibody, NT Antibody, clone 8C1-F10
clone 8C1-F10, from mouse
Sinónimos:
CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1, SpyCas9
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8C1-F10, monoclonal
reactividad de especies
Streptococcus pyogenes
reactividad de especies (predicha por homología)
all
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected exogenously expressed full-length nuclease-dead Cas9 in 10 µg of lysate from transfected NIH/3T3 cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1