MABE1135
Anti-TRF2 Antibody, clone T2JKM3
clone T2JKM3, from mouse
Sinónimos:
Telomeric repeat-binding factor 2, TTAGGG repeat-binding factor 2, Telomeric DNA-binding protein, TERF2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
T2JKM3, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TERF2(7014)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected TRF2 in HT1080 cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TRF2 in HT1080 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad