MABE1116
Anti-DNAJB1/Hdj1 Antibody, clone J25
clone J25, from mouse
Sinónimos:
Hdj1, DnaJ homolog subfamily B member 1, DNAJB1, hDj-1, Heat shock 40 kDa protein 1, Heat shock protein 40, HSP40
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
J25, monoclonal
reactividad de especies
rat, mouse, human
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DNAJB1(3337)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Flow Cytometry Analysis: 1-5 µg/mL from a representative lot detected heat shock-induced DNAJB1 upreguation in C6 rat glioma, B16 mouse melanoma, and K-562 human erythroleukemia cells (Courtesy of Dr. Irina V. Guzhova and Dr. Boris Margulis, Russian Academy of Sciences).
Western Blotting Analysis: 0.05-0.5 µg/mL from a representative lot detected heat shock-induced DNAJB1 upreguation in C6 rat glioma, B16 mouse melanoma, and K-562 human erythroleukemia cells (Courtesy of Dr. Irina V. Guzhova and Dr. Boris Margulis, Russian Academy of Sciences).
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected heat shock-induced DNAJB1/Hdj-1 upregulation in human K-562 erythroleukemia cells.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable