MABC1791
Anti-hMENA11a Antibody, clone A1
Sinónimos:
ENAH, Protein enabled homolog, hMENA11a, Mammalian enabled variant 11a
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
A1, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 66.5 kDa
observed mol wt ~90 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 100
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... ENAH(55740)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in T47D cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected hMENA11a in T47D cell lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected MENA11a/ENAH in Western Blotting application (Di Modugno, F., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(47):19280-5; Melchionna, R., et al. (2020). EMBO Rep. 21(11):e50078).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MENA11a/ENAH in Western Blotting applications (Di Modugno, F., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(47):19280-5).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected MENA11a/ENAH in Immunohistochemistry applications (Di Modugno, F., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(47):19280-5).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable