MABC155
Anti-KIF3A Antibody, clone 4F9.1
clone 4F9.1, from mouse
Sinónimos:
Microtubule plus end-directed kinesin motor 3A, KIF3A, Kinesin-like protein KIF3A
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4F9.1, monoclonal
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KIF3A(11127)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected KIF3A in human cerebellum and human cerebral cortex tissue.
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected KIF3A in 10 µg of mouse cerebellum tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable