Key Documents
MAB8255
Sigma-Aldrich
Ms X Influenza A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable