MAB4350
Anti-BMP-7 Antibody, clone 2A10
clone 2A10, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2A10, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
entrada
sample type mesenchymal stem cell(s)
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BMP7(655)
mouse ... Bmp7(12162)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Western Blotting: Recommended working concentration is 1 – 2 µg/mL.
Descripción de destino
Forma física
150 mM NaCl, and 0.05% sodium azide.
Otras notas
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable