MAB4331
Anti-MELK Antibody, clone 6C1.3
clone 6C1.3, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Maternal Embryonic Leucine Zipper Kinase
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6C1.3, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
isotipo
IgG2κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MELK(9833)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Expected Molecular Weight: 74.5 kDa
Note: Bands may be present at a higher molecular weight due to glycosolation.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable