MAB325
Anti-Syntaxin Antibody, clone SP7
purified antibody, clone SP7, Chemicon®
Sinónimos:
Syntaxin 1A, Neuron-specific Antigen HPC-1, STX1A
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SP7, monoclonal
reactividad de especies
hamster, pig, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... STX1A(6804)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Formalin fixed (fixed <4 weeks)
Immunoblotting: 1:10
ELISA: 1:10
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable