MAB201C
Mouse Anti-Rabbit light chain Antibody, Cy3 conjugate
Chemicon®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
CY3 conjugate
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
monoclonal
reactividad de especies
rabbit
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
ELISA: 1:100 -1:800
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable