MAB1668
Anti-Phospholipase A2 Antibody, clone CH-7
clone CH-7, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
PLA2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CH-7, monoclonal
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Alpha (85kDa) typically migrates as 100-110kDa on reducing westerns; beta migrates as 114kDa; antibody will also recognize the sPLA at approximately 14-20kDa.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
Lipid Signaling
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable