MAB10216
Anti-Flavivirus Group Antigen Antibody, clone D1-4G2-4-15
ascites fluid, clone D1-4G2-4-15, Chemicon®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
D1-4G2-4-15, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunofluorescence: suitable
isotipo
IgG1
IgG2a
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable