MAB1012-I
Anti-Alkaline Phosphatase Antibody, E. coli
Sinónimos:
EC:3.1.3.1, JW0374, alkaline phosphomonoesterase, b0383, glycerophosphatase, phosphomonoesterase
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
N/A, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 49.44 kDa
observed mol wt ~50 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
E. coli
envase
antibody small pack of 100
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
secuencia del epítopo
Unknown
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in lysate from E. coli.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 Dilution of this antibody detected Alkaline Phosphatase in E. coli lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Alkaline Phosphatase in Western Blotting application (Yogev, D., et al. (1991). J Bacteriol. 173(6):2035-44; Taw, M.N., et al. (2022). Sci Rep. 12(1):14862).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable