IMGDV002
Immobilon® GO for Simple Immunodetection
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Immobilon®
técnicas
dot blot: suitable
western blot: suitable
compatibilidad
for use with Immobilon Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with TBS-T with NFDM
for use with commercially available detection reagents
método de detección
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Aplicación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Los clientes también vieron
Protocolos
This quick-start guide provides a detailed protocol for the use of the Immobilon® GO device in hands-free, western blot immunodetection.