HG00C104
Lysine Medium
pH 5.0±0.2 (25 °C)
About This Item
Productos recomendados
composición
(refer to Biolab Culture Media Catalogue for composition)
envase
poly bottle of 12 × 500 g (HG00C104.500)
pH
5.0±0.2 (25 °C)
temp. de almacenamiento
15-25°C
Aplicación
A medium used in the brewing industry for the detection of wild yeasts other than those of the Saccharomyces species.
Nota de preparación
Suspend 65g in 1 litre demineralised water containing 10ml of 50% Potassium Lactate Solution. Boil whilst stirring until completely dissolved. Cool to 45 - 50°C, mix well and pour plates.
Do not Autoclave or Overheat
Do not Autoclave or Overheat
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable