Documentos clave
HG00BX14
Millipore
Egg Yolk Emulsion
sterile, emulsion, egg yolk(containing > 50%)
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
origen biológico
egg yolk (containing > 50%)
esterilidad
sterile
Formulario
emulsion
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Used in conjunction with Baird Parker Agar (HG000C41.500) and Potassium Tellurite (HG00BX15.PK)
Nota de preparación
Allow to stand at room temperature for 30 minutes prior to use.Shake well
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable