Documentos clave
HAEP04700
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, borde hidrófobo, tamaño de poro 0,45 µm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
descripción
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane w/ 3 mm hydrophobic edge, white, 100 discs
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore
Millipore
Parámetros
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diámetro
47 mm
diám. del filtro
47 mm
grosor
150 μm
color
white
índice de refracción
n/D 1.51
Matriz
MF-Millipore
tamaño de poro
0.45 μm pore size
79 % porosity
punto de burbuja
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
Membrana de ésteres mezclados de celulosa (MCE) con borde hidrófobo de 3 mm, 47 mm de diámetro, blanca, 100 discos
Información legal
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3