Documentos clave
H1WT1G01NN
Carcasa monocircular gama 4000
cartridge nominal length 10 in. (25.4 cm), 304 stainless steel ferrule, ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
About This Item
Código UNSPSC:
40161525
Materiales
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
304 stainless steel ferrule
316 stainless steel (EN 1.4404)
silicone plunger seal (for valve tip)
Parámetros
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
L total
450.5 mm ± 3 (17.736 in. ± 0.118)
longitud nominal del cartucho
10 in. (25.4 cm)
Conexiones: D.E. × D.I. × Al
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
férula tamaño
4 in.
Puerto: D.E. × D.I. × Al
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
Adaptador
drain/vent connection (no drain/no vent
No drain/No vent)
Descripción general
Carcasa gama 4000 Línea T monocircular de 10 pulgadas Código 7
Línea T redonda única
Envase
Tamaño material: 1
Información legal
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany