FR123711081
Estapor® Magnetic Microspheres
M1-070/60 Mag COOH PS 10%, Magnetic carboxylated microspheres 1µm, ChemiLuminsecence Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Sinónimos:
Magnetic Beads, Magnetic Particles
About This Item
Productos recomendados
Materiales
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Nivel de calidad
composición
Iron Content, 55.0-65.0%
fabricante / nombre comercial
Estapor®
envase
bottle of 10ml-10L
concentración
10% solids
técnicas
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
color
brown
matriz
polymeric polystyrene/divinylbenzene
diámetro microesfera
0.70-1.30 μm
capacidad
50-250 μeq/g surface charge density
grupo funcional
carboxylic acid (COOH)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3