EZRMNPY
Rat/Mouse Neuropeptide Y ELISA Kit
measures and quantifies NPY levels in 20 μL plasma
Sinónimos:
Pro-neuropeptide Y
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Rat/Mouse Neuropeptide Y (NPY) ELISA, This Rat/Mouse Neuropeptide Y (NPY) ELISA is used to measure & quantify NPY levels in Metabolism & Neuroscience research.
Nivel de calidad
reactividad de especies
rat, mouse
envase
kit of 1 × 96 wells
Parámetros
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 89-93%
sensitivity: 0.002 ng/mL
(20 μl sample size)
standard curve range: 0.01-2 ng/mL
inter-assay cv: 6-12%
intra-assay cv: 1-3%
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
research use
método de detección
colorimetric (450nm/590nm)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Especificidad
Refer to kit protocol for details
Aplicación
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3