CVHL72PP375-P
Durapore® 0,45 µm, Cartucho
About This Item
Materiales
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Durapore®
Características
hydrophilic
técnicas
bioburden reduction: suitable
Longitud
20 in.
Anchura
2.7 in.
filtración área
1.38 m2
matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm pore size
código del cartucho
Code 7