CR5001T06
Polygard-CR Cartridge Filter 10 in. 50 µm Code 0 PTFE-encapsulated Fluoroelastomer
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE seal
polypropylene
Nivel de calidad
descripción
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
esterilidad
(10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min)
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Características
hydrophilic
Parámetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
Diámetro
7.0 cm (2.75 in.)
impurezas
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
tamaño de poro
50.0 μm nominal pore size
50.0 μm
código del cartucho
Code 0 (2-222 O-rings)