CP2073006
Lifegard™ 2,0 µm nominal, Cartucho
About This Item
Materiales
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
polypropylene support
silicone O-ring
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Lifegard™
Características
hydrophilic
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
30 in.
Anchura
2.7 in.
filtración área
1.38 m2
matriz
Lifegard™
tamaño de poro
2.0 μm nominal pore size
código del cartucho
Code 7