Documentos clave
CP2072S03
Millipore
Lifegard 2,0 µm nominal, Cartucho
pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
Sinónimos:
Lifegard Cartridge Filter 20 in. 2.0 μm Code 7
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiales
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Lifegard
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Lifegard
Parámetros
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
20 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
20 in. (50 cm)
Diámetro
7.4 cm (2.9 in.)
filtración área
0.92 m2
impurezas
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤440 mg/cartridge
Matriz
Lifegard
tamaño de poro
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code 7
Descripción general
Configuración del dispositivo: Cartucho
Características y beneficios
Presentación: Capa única
Envase
Bolsa doble de apertura fácil
Otras notas
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte la guía de Procedimientos de análisis de la integridad y de la esterilización a vapor (Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures) y la primera página de la Guía de inspección visual (Visual Inspection Guide)
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Especificaciones
Grado del filtro: AP20
Nota de preparación
Método de esterilización
10 ciclos de 30 min en autoclave o de vapor in situ (SIP) a 121 °C
Protocolo de desinfección
30 min con agua caliente a 80 °C.
Nota de análisis
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con ≥5 l de agua
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Información legal
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany