CCGL73TP240-P
Cartucho Durapore® 0,22 µm cargado
About This Item
Materiales
PVDF membrane (net positive)
polypropylene support
silicone O-ring
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Durapore®
Características
hydrophilic
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
30 in.
Anchura
3.7 in.
centro tamaño
, polypropylene
filtración área
2.1 m2
Matriz
Charged Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm pore size
código del cartucho
Code 7